Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H64N8O10
Peso molecular:
804.97
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
>98%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(O)=O
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Biochem/physiol Actions
Potent NK-2 tachykinin receptor agonist.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?