N1018
3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride
≥99% (titration)
About This Item
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder
color
yellow
mp
185 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c1-2-18-11(15)8(12)5-7-3-4-10(14)9(6-7)13(16)17;/h3-4,6,8,14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
GITKQXFBNJTMRP-QRPNPIFTSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?