N0759
4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate
About This Item
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable