Key Documents
N0627
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl octanoate
liquid
Sinónimos:
Caprylic acid o-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
265.30
Código UNSPSC:
12352200
formulario
liquid
color
light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C