para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 59,50 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
10 mL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio H6510
59,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear , polypropylene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio H6510
capacity
10 mL
volume
10 mL
General description
10mL Pipette Tips for Halo™ Pipettors, 100/pk
MTC Bio’s Macro 5 and 10mL tips are specially designed for an ideal and comfortable fit on Macro size pipettes. Supplied in bags, these tips are made of ultra-clear polypropylene and are guaranteed to create the most ideal seal on ProPette™ Pipettors.
Features and Benefits
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
Legal Information
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Halo™ pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?