MTCC3215CG
MTC™ Bio ClearSeal™ Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinónimos:
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidad
sterile
Características
cap natural
envase
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio C3215-CG
Parámetros
21,000 xcg speed
capacidad
0.5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- non-graduated
- ultra-clear polypropylene
- leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Max 22,000×g
- sterile; RNase, DNase & Pyrogen free