Saltar a
MTCC2603B
MTC Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, non-sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Sinónimos:
conical tube, plastic tube, MTC Bio C2603-B, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
191,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
50 mL
Material:
blue cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Parameter:
15,000 × g speed (max)
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
blue cap, clear tube, conical bottom, polypropylene , round , screw top cap
sterility
non-sterile
packaging
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio C2603-B
parameter
15,000 × g speed (max)
capacity
50 mL
diam. × L
29 mm × 117 mm
General description
Centrifuge Tube, 50mL, PP, flat screw cap, non-sterile, bulk bag, 500/cs
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
Features and Benefits
  • Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Available racked or bagged
  • Compatible with standard rotors
  • Frosted marking surface
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)