MSST0063
SILu™Prot IGF-1, Insulin Growth Factor -1 human
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
Sinónimos:
IGF-A, Human, Insulin Growth Factor-I, Human, Insulin-Like Growth Factor-I, Human, Insulin-like growth factor I, Myotrophin, SM-C, Somatomedin 1, Sulfation Factor C, rhIGF-I
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
potencia
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
idoneidad
suitable for mass spectrometry (standard)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable