MAK449
Free Amino Nitrogen Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
FAN Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
(No metal containers. Tightly closed.)
entrada
food(s)
beverage(s)
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Alcohol Fermentation Analysis
- Food and Beverage Analysis
- Yeast Proliferation Analysis
Características y beneficios
- Efficient and Precise: Utilizes just 5 μL of sample while detecting a wide range of 0.2 to 10 mM free amino nitrogen, providing sensitivity and accuracy.
- Streamlined Procedure: Experience a straightforward process with the addition of a single working reagent and a quick 10-minute assay reaction, minimizing time and effort required.
- Compatibility with High-Throughput Systems: Easily integrate our kit into high-throughput handling systems, guaranteeing efficiency and precision in your laboratory operations.
Idoneidad
Principio
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials