Saltar a
MAK044
kit de cuantificación de ácidos grasos libres
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinónimos:
Kit de ensayo de ácidos grasos libres
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
application(s)
cosmetics
food and beverages
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Los ácidos grasos libres, también conocidos como ácidos grasos no esterificados, circulan en el plasma unidos a la albúmina. La mayoría de los ácidos grasos libres o bien proceden de fuentes alimenticias o bien se movilizan desde el tejido adiposo. Los ácidos grasos libres en el plasma están elevados en muchas enfermedades relacionadas con la obesidad y pueden contribuir a la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Enfermedades como la septicemia y los tumores que producen hormonas lipoactivas también pueden estar asociadas con concentraciones elevadas de ácidos grasos libres.
Las anomalías en el metabolismo de los ácidos grasos producen la enfermedad osteatosis hepática. La acumulación de ácidos grasos libres en los miocitos provoca el riesgo de disfunción cardiaca. El aumento de la β-oxidación de los ácidos grasos está implicado en la isquemia cardiaca.
Application
Adecuado para detectar ácidos grasos libres de cadena larga en varias muestras biológicas, como el suero y el plasma, y otros líquidos del organismo, el alimento, los medios de crecimiento, etc.
El kit de cuantificación de los ácidos grasos libres se ha utilizado en lo siguiente:
  • medir la hidrólisis lipídica mediante la determinación de los ácidos grasos libres en la muestra digerida.
  • medir la concentración de ácidos grasos libres en plasma y suero.
  • cuantificar la concentración de ácidos grasos libres en el tejido hepático.[1]
Biochem/physiol Actions
En este kit, la concentración de ácidos grasos (C8 y más largos) se determina por un análisis enzimático acoplado, que da lugar a un producto colorimétrico (570 nm)/fluorométrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporcional al ácido graso presente.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–9 de 9 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  3. Is there a step in the process where samples can be preserved for future analysis using the kit?
    1 respuesta
    1. Yes, samples can be preserved for future analysis using the kit by aliquoting and freezing them if needed for multiple uses. However, it's recommended to use fresh samples whenever possible to ensure accurate results. Dried lipids can be stored in 200 µl of Fatty Acid Assay Buffer at -80°C. In case of lipid precipitation, re-dissolve the lipids by sonication. However, the supplier does not specify the maximum duration for which the samples stored at -80°C will remain stable. Storing samples at -80°C may impact their stability, potentially resulting in lower than expected readings. Therefore, it is recommended to use fresh samples for this assay whenever possible to ensure accurate results.
      If frozen samples are used, they should be snap frozen in liquid nitrogen immediately after collection. These samples cannot undergo multiple freeze-thaw cycles and must be stored for relatively short periods. It's important to note that stability studies on different sample types have not been conducted, so there is no advice available regarding the timeframe for measuring frozen samples.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. Can MAK044 quantify only albumin-bound free fatty acids (FFA), or does it also quantify unbound FFA?
    1 respuesta
    1. The kit specifically detects unbound free fatty acids in the samples and does not detect any albumin-bound free fatty acids.
      ¿Le ha resultado útil?
  5. What are the recommended storage instructions for the Enhancer reagent and unused Assay Buffer in the MAK044 Free Fatty Acid Quantitation Kit?
    1 respuesta
    1. The enhancer can be aliquoted and stored at -20°C, while the assay buffer can also be stored in aliquots at -20°C to avoid multiple freeze-thaw cycles.
      ¿Le ha resultado útil?
  6. I would like to quantify butyric acid in bacteria culture supernatant. Does this MAK044 Free Fatty Acid Quantitation Kit suitable or is there a kit you can recommend. Thank you. 
    1 respuesta
    1. Butyric acid is a short-chain fatty acid. This kit is suitable for detecting the long-chain free fatty acids in various biological samples, such as serum, plasma, and other body fluids, food, growth media, etc. The Short Chain Fatty Acid Kit, prod number SBR0030, offers a potential analytical option. This kit is suitable for detection of several SCFAs, including Butyric, by HPLC, LC-MS, and GC-MS. See the link below to the technical bulleting should these methods be suitable:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/593/831/SBR00030bul.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  7. Can this kit be used to analyse NEFA in plasma using the Pentra C400 instrument?
    1 respuesta
    1. This kit is suitable for detecting nonesterified fatty acids in plasma (NEFA). However, suitability with Pentra C400 instrument has not been determined. This application must be determined by the end-user.
      ¿Le ha resultado útil?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  9. Can these kits be used with serum samples from mouse?
    1 respuesta
    1. Yes, this kit can be used on mouse serum samples. We generally recommend that fresh serum samples be used. Frozen samples can probably be used. However, the successful use of frozen samples depends on the efficiency of freezing them and the amount of time they have been frozen. If previously frozen serum samples are used, you may want to check the performance of the kit with fresh vs. frozen samples.
      ¿Le ha resultado útil?