Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H45N5O6S3
Peso molecular:
607.85
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
>95% (TLC)
mol wt
607.87
color
white
solubility
DMF: >10 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Application
Thiol-reactive reagents for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function,
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?