Saltar a
M9563
Mimetic Blue 2 ALPHA Column
suspension
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1510,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
1510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
10 ml
Quality Level
form
suspension
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M9438M9188M8438
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
description
10 ml
description
10 ml
description
10 ml
description
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tsutomu Arakawa et al.
Protein expression and purification, 63(2), 158-163 (2008-10-14)
MEP HyperCel resin, one of the Protein-A mimetic columns, is designed to bind antibodies at physiological pH and elutes the bound antibodies at mildly acidic pH. We have tested aqueous arginine solution for washing and elution of the resin. To
K Clark et al.
FEBS letters, 471(2-3), 182-186 (2000-04-18)
Integrin alpha4beta1 is a major leukocyte adhesion receptor that is a key target for the development of anti-inflammatory therapeutics. With the dual long-term goals of developing a reagent for use in high-throughput inhibitor screening assays and for crystallisation trials and
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M9563-1EA04061836972844