Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N[C@@H](CO)C(O)=O)[C@H](CCSC)N
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-15-3-2-5(9)7(12)10-6(4-11)8(13)14/h5-6,11H,2-4,9H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
Clave InChI
WEDDFMCSUNNZJR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable