M9073
Anti-Mitofusin 2 antibody,Mouse monoclonal
clone Mito-2, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-Hyperplasia suppressor, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-MFN2, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-Transmembrane GTPase MFN2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Mito-2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~86 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of rat brain mitochondria
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MFN2(9927)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad