Merck
M9001
Sigma-Aldrich
16β-Methyl-16α,17α-epoxypregnenolone
≥98%
Sinónimos:
3β-Hydroxy-16β-methyl-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16α,17α-epoxy-16β-methyl-3β-ol-20-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H32O3
Número de CAS:
Peso molecular:
344.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥98%
cadena SMILES
CC(=O)[C@@]12O[C@]1(C)C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable