M8530
Manganese(II) chloride tetrahydrate
suitable for plant cell culture
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (silver nitrate titration)
técnicas
cell culture | plant: suitable
mp
58 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash