Merck
M8384
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
Sinónimos:
MHBI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
187.62
Beilstein:
5622546
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].COC(=N)c1ccc(O)cc1