Merck
M8193
Sigma-Aldrich
MADAM dihydrochloride
Sinónimos:
2-(2′-Amino-4′-methylphenylthio)-N,N-dimethylbenzylamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22Cl2N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
345.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
under inert gas
color
white
solubilidad
H2O: ~18 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)Cc1ccccc1Sc2ccc(C)cc2N
InChI
1S/C16H20N2S.2ClH/c1-12-8-9-16(14(17)10-12)19-15-7-5-4-6-13(15)11-18(2)3;;/h4-10H,11,17H2,1-3H3;2*1H
Clave InChI
GSBZMNLLLNHKDY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
High affinity ligand for the serotonin transporter SERT
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Patrick Emond et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(6), 1253-1258 (2002-03-08)
A series of diphenyl sulfide derivatives substituted at the 1-, 2'-, and 4'-positions has been synthesized and evaluated for their in vitro affinities at the dopamine, serotonin (SERT), and norepinephrine transporters. The examination of K(i) values revealed that most of
Sylvie Chalon et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 304(1), 81-87 (2002-12-20)
Serotonin transporter has a key-role in regulation of serotoninergic function, and is involved in numerous neurodegenerative and psychiatric disorders. To obtain an efficient radioactive ligand allowing the study of this transporter in vitro and in vivo, we synthesized a new