Documentos
M8157
Supelco
Mixed bed resin TMD-8 hydrogen and hydroxide form
hydrogen and hydroxide form
Sinónimos:
Mixed Bed Resin hydrogen and hydroxide form
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
formulario
gel form
humedad
~55%
técnicas
LPLC: suitable
matriz
cross-linked polystyrene (gel)
tamaño de partícula
16-40 mesh (wet)
capacidad
0.80 meq/g by dry weight
técnica de separación
mixed mode
Componentes
Mezcla 1:1 de resinas fuertemente catiónica e aniónica
Calidad
Resina auto-indicadora: cambia de color de azul a ámbar cuando alcanza la capacidad de intercambio
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Magnus Lundborg et al.
Biomacromolecules, 12(11), 3851-3855 (2011-10-01)
The structural analysis of polysaccharides requires that the sugar components and their absolute configurations are determined. We here show that this can be performed based on NMR spectroscopy by utilizing butanolysis with (+)- and (-)-2-butanol that gives the corresponding 2-butyl