Merck
M7795
rac-2-Methoxy-3-hexadecanamido-1-propylphosphocholine
≥90%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H53N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
508.67
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90%
form
powder
impurities
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C25H53N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4/h24H,6-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30)
InChI key
GLZQVYDFXUECNY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Protein kinase C inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)