Merck
M7774
Sulfato de magnesio heptahidratado
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Sales de Epsom
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030409
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-298-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de magnesio heptahidratado
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)