Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (capillary GC)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(15)16-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI key
GSRXTORWPQDOOY-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?