Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36O5
Número CAS:
Peso molecular:
368.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
InChI key
CNWGPXZGIIOYDL-MKYGPDKMSA-N
Biochem/physiol Actions
Misoprostol is a synthetic prostaglandin E1 (PGE1) analogue use to prevent non steroidal anti inflammatory drug-induced (NSAID) gastric ulcers; as a labor inducing and postpartum hemorrhage treatment agent.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?