Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 709,00 € |
Acerca de este artículo
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
709,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
81 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Application
Active enzyme for study of stress-activated protein kinases.
May be used for activation of p38α followed by phosphorylation of MBP.
Biochem/physiol Actions
Active in the phosphorylation of p38/SAPK2a
Physical form
Solution in approx. 1 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 0.1% 2-mercaptoethanol, 0.15 M NaCl, 0.03% Brij® L23, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1 mM benzamidine.
Other Notes
1 unit will activate 1 unit of p38/SAPK2 per minute. 1 unit of active p38/SAPK2 will incorporate 1 nanomole of phosphorus into myelin basic protein per minute.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| Gene Information human ... MAP2K6(5608) | Gene Information human ... MAP2K6(5608) | Gene Information human ... MAP2K6(5608) | Gene Information human ... MAP2K6(5608) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - |
| form buffered aqueous solution | form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?