Merck
M5656
Methyl 19-methyleicosanoate
≥98% (capillary GC)
Sinónimos:
19-Methylarachidic acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H44O2
Número CAS:
Peso molecular:
340.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C22H44O2/c1-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
CMVPFMWIPGEIMP-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)