Merck
M5153
Sigma-Aldrich
8-Methylnonanoic acid
≥97% (capillary GC), ≥97% (titration)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97% (capillary GC)
≥97% (titration)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCC(O)=O
Aplicación
Intermediate in synthesis of dihydrocapsaicin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jones, S., et al.
J. Chem. Res. Synop., 5, 344-344 (1987)
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water