M5064
Rp-2′-O-Monobutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate
≥97% (HPLC), solid
Sinónimos:
Rp-2′-O-MB-cAMPS
About This Item
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
mol peso
apparent mol wt 437.3 Da
envase
vial of 5 μmol (approx. 2 mg)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H]2OP(O)(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C14H18N5O6PS/c1-2-3-8(20)24-11-10-7(4-22-26(21,27)25-10)23-14(11)19-6-18-9-12(15)16-5-17-13(9)19/h5-7,10-11,14H,2-4H2,1H3,(H,21,27)(H2,15,16,17)/t7-,10-,11-,14-,26?/m1/s1
Clave InChI
XSAXBAAZBXKFFH-IDYJAONBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable