Merck
M5002
Methyl p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronate
Sinónimos:
p-Nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl (p-nitrophenyl-2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside)uronate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21NO12
Número CAS:
Peso molecular:
455.37
UNSPSC Code:
12352204
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)