Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24O11
Número CAS:
Peso molecular:
356.32
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?