Merck
M4750
α-D(+)Mannose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Sinónimos:
α-D-Mannopyranosyl phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11O9P · 2C6H14N
Número CAS:
Peso molecular:
458.48
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O9P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2*6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t;;2-,3-,4+,5+,6-/m..1/s1
InChI key
YBPDNWXTAIIEAM-SHPZNGBNSA-N
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess the evolutionarily conserved glycan signal that degrades aberrant brassinosteroid receptors in Arabidopsis. It has also been used in a study to investigate preferences for uptake of carbohydrate-coated liposomes by C-type lectin receptors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)