M4436
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 655001
tamaño
96 wells
pocillo volumen
382 μL
pocillo volumen de trabajo
25-340 μL
tipo de unión
medium binding surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Los clientes también vieron
Artículos
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.
Protocolos
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.