M4278
Monoclonal Anti-MAP1 antibody produced in mouse
clone HM-1, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-MAP1a
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HM-1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Mtap1a(17754)
rat ... Map1a(25152)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1