Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
163.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CSCCC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-6(7,5(8)9)3-4-10-2/h3-4,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ZYVMPHJZWXIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Methyl-DL-methionine is a methionine antagonist.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?