M4250
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
Clave InChI
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable