Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 115,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C84H127N27O21
Número CAS:
Peso molecular:
1851.08
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
rat
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rat
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
deionized water: soluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Biochem/physiol Actions
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| biological source rat | biological source - | biological source - | biological source rat |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| Gene Information mouse ... Mog(17441) | Gene Information mouse ... Mog(17441) | Gene Information mouse ... Mog(17441) | Gene Information rat ... Mag(29409) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| solubility deionized water: soluble | solubility deionized water: soluble | solubility - | solubility - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?