Saltar a
M3907
Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Poster
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
18,40 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41100000
18,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
size
26 in. × 39.5 in.
General description
This 22nd edition of the IUBMB-Nicholson Metabolic Pathways Chart features an enhanced ATP metabolism in mitochondria and chloroplasts. It illustrates the sequences of reactions involved in different aspects of metabolism and how they are integrated. The backbone of the map is the Glycolytic Pathway, followed by the TCA (Krebs) Cycle and the ElectronTransport System, which together produce most of the energy (ATP) required for all life. Most other aspects of metabolism are associated with this backbone and are differentiated by the use of color. Human metabolism is distinguished by the use of black arrows. Some 550 reactions are identified by their IUBMB Enzyme Commission (EC) numbers which are then indexed.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I8014M378215-107
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 1998
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
-
size
26 in. × 39.5 in.
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)