Documentos clave
M3814
Sigma-Aldrich
Myosin light chain kinase substrate (skeletal muscle) trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥90% (HPLC)
mol peso
calculated mol wt 1460.8
composición
Peptide content, ≥80%
solubilidad
H2O: soluble
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... MYL9(10398)
Amino Acid Sequence
Ala-Lys-Arg-Pro-Gln-Arg-Ala-Thr-Ser-Asn-Val-Phe-Ser-NH2
Otras notas
Myosin light chain kinase (MLCK) substrate specific for rabbit skeletal muscle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)