Merck
M3789
Methyl 12-methylmyristate
Sinónimos:
12-Methyltetradecanoic acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>97% (GC)
form
liquid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-4-15(2)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16(17)18-3/h15H,4-14H2,1-3H3
InChI key
BJIUDNXPLSJWKE-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)