Merck
M3545
Sigma-Aldrich
Mastoparan from Polistes jadwagae
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C77H127N21O18
Número de CAS:
Peso molecular:
1634.96
Código UNSPSC:
41106300
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mast cell degranulating peptide. Activates phospholipase A2; inhibits calmodulin. Cell permeable; stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
T Nakajima et al.
Peptides, 6 Suppl 3, 425-430 (1985-01-01)
In addition to wasp kinins, the wasp venom contains a series of hydrophobic peptides, mastoparans and chemotactic peptides as major peptidergic components. The first major component in the venom is mastoparam. The peptides in the mastoparan family are tetradecapeptide amides