Merck
M3502
N-Methyl-DL-leucine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
CNC(CC(C)C)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)