Merck
M3376
Supelco
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
liquid
Sinónimos:
4-Methoxyphenethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
508967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
formulario
liquid
drug control
Home Office Schedule 1
color
light yellow
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
densidad
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Clave InChI
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metabolite of tyramine
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter