M3275
1-Methylxanthine
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
Beilstein:
171507
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
mp
≥300 °C
cadena SMILES
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
Clave InChI
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Jung-Feng Hsieh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3450-3456 (2007-03-24)
Xanthine oxidase (XO) is a key enzyme which can catalyze xanthine to uric acid causing hyperuricemia in humans. By using the fractionation technique and inhibitory activity assay, an active compound that prevents XO from reacting with xanthine was isolated from