Documentos clave
M3250
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid ethyl ester
≥90% (GC)
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥90% (GC)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)