Merck
M3151
Sigma-Aldrich
β-D-Maltose octaacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O19
Número de CAS:
Peso molecular:
678.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27-,28+/m1/s1
Clave InChI
WOTQVEKSRLZRSX-HYSGBLIFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)