Merck
M3140
Sigma-Aldrich
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC1OC(C)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
OHWCAVRRXKJCRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside has been used in a study to advance the understanding of the differences in reactivity of single hydroxyl groups on the pyranoside skeleton.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Partial tosylation of methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
Stanek, J., et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 40, 3370-3385 (1975)