Merck
M3138
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
powder
Sinónimos:
Manganese dioxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MnO2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
formulario
powder
color
gray
mp
535 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Clave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash