M3127
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
Sinónimos:
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
About This Item
Productos recomendados
mp
240-241 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... NOS2(4843)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - Solvent