Saltar a
M2311
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, sterile, case of 100 ea (internal packs of 2)
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 650161
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
133,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100 ea (internal packs of 2)
manufacturer/tradename
Greiner 650161
maximum volume
323 μL
size
96 wells
working volume
280 μL
color
clear plate
General description
96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx.200 μm.
Legal Information
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M2811M2186M2686
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , conical bottom clear wells
manufacturer/tradename
Greiner 650161
manufacturer/tradename
Greiner 651161
manufacturer/tradename
Greiner 650101
manufacturer/tradename
Greiner 651101
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
working volume
280 μL
working volume
200 μL
working volume
280 μL
working volume
200 μL
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)