Merck
M2281
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate
>97% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1781766
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
>97% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clave InChI
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)