Merck
M2255
Methylthymol Blue sodium salt
Sinónimos:
3,3′-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]thymolsulfonephthalein sodium salt, MTB, Thymolsulfonphthalein-3′,3″-bis(methyliminodiacetic acid sodium salt)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C37H40N2O13SNa4
Número CAS:
Peso molecular:
844.74
EC Number:
217-743-3
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
pH
6.5-8.5, yellow to blue
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4C
InChI
1S/C37H44N2O13S.4Na/c1-19(2)23-11-28(21(5)25(35(23)48)13-38(15-31(40)41)16-32(42)43)37(27-9-7-8-10-30(27)53(50,51)52-37)29-12-24(20(3)4)36(49)26(22(29)6)14-39(17-33(44)45)18-34(46)47;;;;/h7-12,19-20,48-49H,13-18H2,1-6H3,(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
DIZZDZCUMBBRSG-UHFFFAOYSA-J
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)